missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite EN-Schrank Polyethylentablett

Artikelnummer. 17752368
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17752368

Marke: Justrite JCB22633BL

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Lagerung von entflammbaren Brennstoffen und Chemikalien in normgerechten Sicherheitsschränken schützt die Mitarbeiter, verringert die Brandgefahr und erhöht die Produktivität.. Entwickelt gemäß OSHA- und NFPA-Standards.

  • Die Lagerung von entflammbaren Brennstoffen und Chemikalien in normgerechten Sicherheitsschränken schützt die Mitarbeiter, verringert die Brandgefahr und erhöht die Produktivität
  • Die Sure-Grip™ EX-Schränke erfüllen die OSHA- und NFPA-Normen und bestehen aus robustem, doppelwandigem, geschweißtem Stahl mit einer Dicke von 1 mm (18 Gauge) und einem isolierenden Luftraum von 38 mm (1 1/2 in.) für Feuerbeständigkeit.
  • Leistungsstarke, selbstverriegelnde Türen schließen leicht und sicher und bieten so maximalen Schutz im Brandfall.
  • Der ausfallsichere Schließmechanismus sorgt dafür, dass das Drei-Punkt-Kugelverriegelungssystem aus rostfreiem Stahl immer funktioniert.

Spezifikation

Länge (metrisch) 104 cm
Breite (metrisch) 43 cm
Farbe Schwarz
Material Polyethylen
Produkttyp Schranktablett
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt