missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Enalapril-d5 Maleate (phenyl-d5), CDN

Artikelnummer. 30321693
Change view
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30321693 0.01 g 0.01 Gramm
30328252 0.005 g 0.01 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30321693

Marke: CDN CDND41670.01G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Enalapril-d5 Maleate Salt
CAS 349554-02-5
Summenformel C20 D5 H23 N2 O5 . C4 H4 O4
Menge 0.01 g
Synonym L-Proline, N-[1-(ethoxycarbonyl)-3-(phenyl-d5)propyl]-L-alanyl-, (2 Z)-2-butenedioate (1:1) (9 CI), N-[(1 S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-(phenyl-d5)propyl]-L-alanyl-L-proline maleate, Enalapril-d5 maleate, Enalapril-D5 (phenyl-D5) maleate
InChI-Formel InChI=1 S/C20H28N2O5.C4H4O4/c1-3-27-20(26)16(12-11-15-8-5-4-6-9-15)21-14(2)18(23)22-13-7-10-17(22)19(24)25;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-6,8-9,14,16-17,21 H,3,7,10-13H2,1-2H3,(H,24,25);1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,16-,17-;/m0./s1/i4D,5 D,6 D,8 D,9 D;
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N2CCC[C@H]2 C(=O)O)C(=O)OCC)c([2 H])c1[2 H].OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-Name (Z)-but-2-enedioic acid;(2 S)-1-[(2 S)-2-[[(2 S)-1-ethoxy-1-oxo-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)butan-2-yl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol) 497.55
Formelmasse 497.242 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.