Learn More
Enalaprilat, Thermo Scientific™
The active metabolite of enalapril
143.00 € - 351.00 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 76420-72-9 |
|---|---|
| Summenformel | C18H24N2O5 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 348.399 |
| MDL-Nummer | MFCD00865786 |
| InChI-Schlüssel | LZFZMUMEGBBDTC-QEJZJMRPSA-N |
| Synonym | enalaprilat, enalapril acid, enalaprilate, enalaprilatum, enalapril diacid, enalaprilic acid, enalaprilat anhydrous, n-1s-1-carboxy-3-phenylpropyl-l-alanyl-l-proline, unii-q508q118jm |
| PubChem CID | 5462501 |
| ChEBI | CHEBI:4786 |
| IUPAC-Name | (2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| SMILES | CC(C(=O)N1CCCC1C(=O)O)NC(CCC2=CC=CC=C2)C(=O)O |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15445639
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63392.MA |
10mg |
143.00 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
15455639
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63392.MF |
50mg |
351.00 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsEnalapril is a ACE (angiotensin-converting enzyme) inhibitor, suggested to be more potent than Captopril (sc-200566). Studies indicate that Enalapril downregulates the expression of IL-β, IL-6, and NF-κB. Further studies show that Enalapril upregulates the expression of VEGF and heme oxygenase-1. Enalaprilat reports demonstrate that the compound has some antioxidant activity, which does not include the PKC-NADPH oxidase pathway.
Solubility
Soluble in water with heating (∼60°C)
Notes
Store in a cool dry place. Keep away from oxidizing agents.
Chemische Identifikatoren
| 76420-72-9 | |
| 348.399 | |
| LZFZMUMEGBBDTC-QEJZJMRPSA-N | |
| 5462501 | |
| (2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| C18H24N2O5 | |
| MFCD00865786 | |
| enalaprilat, enalapril acid, enalaprilate, enalaprilatum, enalapril diacid, enalaprilic acid, enalaprilat anhydrous, n-1s-1-carboxy-3-phenylpropyl-l-alanyl-l-proline, unii-q508q118jm | |
| CHEBI:4786 | |
| CC(C(=O)N1CCCC1C(=O)O)NC(CCC2=CC=CC=C2)C(=O)O |
Spezifikation
| Enalaprilat | |
| C18H24N2O5 | |
| 14,3568 | |
| Soluble in water with heating (∽60°C) | |
| CC(C(=O)N1CCCC1C(=O)O)NC(CCC2=CC=CC=C2)C(=O)O | |
| 348.399 | |
| CHEBI:4786 |
| 76420-72-9 | |
| MFCD00865786 | |
| enalaprilat, enalapril acid, enalaprilate, enalaprilatum, enalapril diacid, enalaprilic acid, enalaprilat anhydrous, n-1s-1-carboxy-3-phenylpropyl-l-alanyl-l-proline, unii-q508q118jm | |
| LZFZMUMEGBBDTC-QEJZJMRPSA-N | |
| (2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid | |
| 5462501 | |
| 384.42 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 278-459-3
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures