Learn More
Enasidenib mesylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16457588
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16457588 10 mg 10 Milligramm
16453607 50 mg 50 Milligramm
16437516 100 mg -
16410068 5 mg 5 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16457588
Marke: Medchem Express HY18690A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Enasidenib mesylate is a first-in-class, oral, potent, reversible, selective inhibitor of the IDH2 mutant enzymes.
Enasidenib mesylate is a first-in-class, oral, potent, reversible, selective inhibitor of the IDH2 mutant enzymes.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Enasidenib mesylate
CAS 1650550-25-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H21F6N7O4S
Menge 10 mg
Synonym AG-221 mesylate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (175.60 mM)
SMILES CS(=O)(O)=O.CC(O)(C)CNC1=NC(C2=NC(C(F)(F)F)=CC=C2)=NC(NC3=CC(C(F)(F)F)=NC=C3)=N1
Molekulargewicht (g/mol) 569.48
Formelmasse 569.48
Reinheit (%) 99.74%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death