Learn More
ENC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18364066 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18364066 20 μL 20 Mikroliter
18364554 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18364066
Marke: Novus Biologicals NBP30461320UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
ENC1 Polyclonal specifically detects ENC1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ENC1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gen-Alias CCL28, ectodermal-neural cortex 1 (with BTB-like domain), ENC-1BTB domain-like (brain), FLJ39259, PIG10KLHL35, tumor protein p53 inducible protein 10
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-270 of human ENC1 (NP_003624.1).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8507
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG