Learn More
Ansell ENCORE™ Latex Micro Surgical Gloves
Artikelnummer. 17803822 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Artikelnummer. 17803822
Marke: Ansell 330104080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Latex, powder-free surgical glove with high dexterity and tactile sensitivity for surgical finesse.
  • ASTM D3577, ASTM D7160 certified
  • 20% thinner than Ansell's standard powder-free latex gloves
  • High tactile sensitivity and dexterity preferred for delicate procedures
  • Unique anatomic glove formers deliver surgical gloves designed for enhanced comfort and movement to help reduce hand fatigue
  • Brown color diminishes surgical glare
  • Option to use it as an inner glove when double gloving for easy breach detection
  • Internal coating enables easy donning and doffing under dry or damp hand conditions, be it the first don or during intra-operative changes
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 und -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe Brown
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 7,48 ± 0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 ± 0,02 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,48 ± 1,18 mil
Palm Thickness (Metric) 0,19 ± 0,03 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 8
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,48 ± 1,18 mil
Dicke (metrisch) 0,19 ± 0,03 mm
Modell ENCORE-330104
Länge (angloamerikanisch) 11,9 in.
Länge (metrisch) 302 mm