Learn More
Ansell ENCORE™ Latex Micro Surgical Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
Beschreibung
- ASTM D3577, ASTM D7160 certified
- 20% thinner than Ansell's standard powder-free latex gloves
- High tactile sensitivity and dexterity preferred for delicate procedures
- Unique anatomic glove formers deliver surgical gloves designed for enhanced comfort and movement to help reduce hand fatigue
- Brown color diminishes surgical glare
- Option to use it as an inner glove when double gloving for easy breach detection
- Internal coating enables easy donning and doffing under dry or damp hand conditions, be it the first don or during intra-operative changes
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 und -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator Free | Nein |
| Anwendungen | Gesundheitswesen |
| AQL | 0.65 |
| Farbe | Braun |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
| Finger Thickness (English) | 7,48 ± 0,79 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,19 ± 0,02 mm |
| Mehr anzeigen |