Learn More
Ansell ENCORE™ Latex-Mikrochirurgiehandschuhe
Artikelnummer. 17843612 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17843612 7 50 Paare
17823612 6,5 50 Paare
17893812 8,5 50 Paare
17803822 8 50 Paare
17863612 7,5 50 Paare
17823712 6 50 Paare
17893712 5,5 50 Paare
17863722 9 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Artikelnummer. 17843612 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 330104070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.55 €
    55.56 € / 50 Paare
    Sparen 18.99 €
    25% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Latex-Chirurgiehandschuh, puderfrei, mit hoher Fingerfertigkeit und Tastsensibilität für präzise chirurgische Eingriffe.
  • ASTM D3577, ASTM D7160 zertifiziert
  • 20 % dünner als die standardmäßigen puderfreien Latexhandschuhe von Ansell.
  • Hohe taktile Sensibilität und Geschicklichkeit sind für heikle Eingriffe von Vorteil.
  • Einzigartige, anatomisch geformte Handschuhformen ermöglichen die Herstellung von OP-Handschuhen, die für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit sorgen und so die Ermüdung der Hände reduzieren.
  • Braune Farbe reduziert die Blendwirkung bei chirurgischen Eingriffen
  • Option zur Verwendung als Innenhandschuh beim Tragen von zwei Handschuhen zur einfachen Erkennung von Verletzungen
  • Die Innenbeschichtung ermöglicht ein einfaches An- und Ausziehen bei trockenen oder feuchten Händen, sei es beim ersten Anziehen oder während intraoperativer Änderungen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 und -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 0.65
Farbe Braun
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 7,48 ± 0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 ± 0,02 mm
Hand Spezifisch
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Nein
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,48 ± 1,18 mil
Palm Thickness (Metric) 0,19 ± 0,03 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 7
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,48 ± 1,18 mil
Dicke (metrisch) 0,19 ± 0,03 mm
Modell ENCORE-330104
Länge (angloamerikanisch) 11,9 in.
Länge (metrisch) 302 mm