Learn More
Ansell ENCORE™ Latex-Unterhandschuhe für den OP-Bereich
Artikelnummer. 17853782 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17853782 6 50 Paare
17803782 5,5 50 Paare
17853592 8 50 Paare
17863782 7 50 Paare
17833782 6,5 50 Paare
17853752 8,5 50 Paare
17893782 9 50 Paare
17853672 7,5 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Artikelnummer. 17853782 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 330113060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.70 €
    74.64 € / 50 Paare
    Sparen 24.06 €
    24% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Grüne, puderfreie chirurgische Unterhandschuhe aus Latex für müheloses Anziehen von zwei Handschuhen und intraoperative Wechsel.
  • ASTM D3577, ASTM D7160 zertifiziert
  • Enthält Glycerin und Dimethicon als Feuchtigkeitsspender, um die Hautfeuchtigkeit zu bewahren und die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen.
  • Die reibungsarme Oberflächenbeschaffenheit ermöglicht müheloses Anziehen und optimalen Tragekomfort beim Tragen von zwei Handschuhen.
  • Grüne Farbe zur einfachen Erkennung eines Handschuhverstoßes
  • DERMASHIELD™ Die technologische Innenbeschichtung in Verbindung mit dem integrierten Feuchtigkeitsspender ermöglicht sowohl das Anziehen im trockenen als auch im feuchten Zustand sowie intraoperative Anpassungen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 und -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 0.65
Farbe Grün
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 7,48 ± 0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 ± 0,02 mm
Hand Spezifisch
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Nein
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,48 ± 1,18 mil
Palm Thickness (Metric) 0,19 ± 0,03 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 6
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,48 ± 1,18 mil
Dicke (metrisch) 0,19 ± 0,03 mm
Modell ENCORE-330113
Länge (angloamerikanisch) 11,9 in.
Länge (metrisch) 302 mm