Learn More
Ansell ENCORE™ Hybrid-OP-Handschuhe aus Polyisopren und Neopren
Artikelnummer. 17893692 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17893692 8 50 Paare
17813802 9 50 Paare
17873602 8,5 50 Paare
17833602 7,5 50 Paare
17803702 7 50 Paare
17833692 5,5 50 Paare
17863642 6,5 50 Paare
17893682 6 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17893692 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 340105080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.35 €
    131.85 € / 50 Paare
    Sparen 43.50 €
    24% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chirurgische Handschuhe aus Polyisopren und Neopren vereinen Komfort und Haltbarkeit, wenn sie als äußerer Handschuh beim Tragen von zwei Paar Handschuhen verwendet werden.
  • ASTM D6978, ASTM F739 zertifiziert
  • HYBRID™ Die technologische Mischung aus Polyisopren und Neopren bietet die besten Eigenschaften beider Materialien und vereint Langlebigkeit mit latexähnlichem Tragekomfort.
  • Natürlicher, halbtransparenter Handschuh, ideal als Außenhandschuh beim Tragen von zwei Handschuhen mit einem farbigen Unterhandschuh zur schnellen und einfachen Erkennung von Handschuhverletzungen.
  • Latexfrei, um das Risiko einer Latexallergie vom Typ I auszuschließen.
  • Frei von Zink, 2-Mercaptobenzothiazol, Diphenylguanidin und Cetylpyridiniumchlorid, um das Risiko von chemischen Typ-IV-Allergien und Überempfindlichkeiten gegenüber diesen chemischen Beschleunigern zu minimieren.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978, ASTM F739, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 und -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 0.65
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 8,27 ± 1,18 mil
Finger Thickness (Metric) 0,21 ± 0,03 mm
Hand Spezifisch
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Nein
Latex Free Ja
Material Polyisopren, Neopren
Palm Thickness (English) 7,48 ± 1,18 mil
Palm Thickness (Metric) 0,19 ± 0,03 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 8
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,48 ± 1,18 mil
Dicke (metrisch) 0,19 ± 0,03 mm
Modell ENCORE-340105
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 306 mm