Learn More
Thermo Scientific™ Endo-Agar
Artikelnummer. 10057022
Artikelnummer. 10057022
Marke: Thermo Scientific™ PO5005A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Isolieren und differenzieren Sie Enterobacteriaceae mit diesem gebrauchsfertigen Medium aus Trinkwasser, Milchprodukten und Lebensmitteln.
Isolieren und Differenzieren von Enterobacteriaceae aus klinischen Proben, Trinkwasser, Milchprodukten und Lebensmitteln1, 2 mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Endo-Agar. Ursprünglich für die Isolierung von Typhus-Bazillen konzipiert,3wird Endo Agar heute zumeist für die Differenzierung von laktosefermentierenden und lnichtlaktosefermentierenden intestinalen Organismen eingesetzt.
Isolieren und Differenzieren von Enterobacteriaceae mit Endo Agar.
  • Einfache Differenzierung von laktosefermentierenden und nicht laktosefermentierenden Darmorganismen.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Coliforme werden allgemein durch ihre Fähigkeit definiert, Laktose schnell zu fermentieren und Säure und Gas zu erzeugen, typischerweise innerhalb von 24 Stunden. Zu den Gattungen dieser Gruppe gehören Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter und Escherichia, insbesondere Escherichia coli. Allerdings können auch Arten anderer Gattungen, wie Erwinia und Serratia, Laktose (wenn auch langsam) und einige Stämme von Citrobacter und Klebsiella sowie Salmonella arizonae und Hafnia alvei dazu gehören und verzögerte oder variable Fermentationsfähigkeit aufweisen.
Die Herstellung von Säure und Aldehyd durch laktosefermentierende Organismen wie Escherichia coli führt zu der charakteristischen Rotfärbung der Kolonie und des umgebenden Mediums.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Hellrosa bis beige rot
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Agar
Füllgewicht 17 g ± 5 %
Menge 10