Learn More
Endoglin/CD105 Antibody (ENG/1326), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-53327-100UG
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18284610
  • 518.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Endoglin/CD105 Monoclonal specifically detects Endoglin/CD105 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Endoglin/CD105
Monoclonal
0.2 mg/mL
Western Blot 1 - 2 ug/ml, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml, SDS-Page
CD105, CD105 antigen, endoglin, ENDOsler-Rendu-Weber syndrome 1, HHT1FLJ41744, ORW, ORW1
Mouse
84 kDa
100 μg
Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Extracellular Matrix, Hypoxia, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
2022
Store at 4C.
IgG1
Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, SDS-Page
ENG/1326
Unconjugated
10mM PBS with 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
ENG
Recombinant human Endoglin protein fragment (aa74-251) (exact sequence is proprietary)
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only