Learn More
Endoglin/CD105 Antibody (ENG/1326), Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-7078843 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18287280 20 μg 20 Mikrogramm
18284610 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18287280
Marke: Novus Biologicals NBP25332720UG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Endoglin/CD105 Monoclonal specifically detects Endoglin/CD105 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Endoglin/CD105
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, SDS-Page
Klassifikation Monoclonal
Klon ENG/1326
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 - 2 ug/ml, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml, SDS-Page
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias CD105, CD105 antigen, endoglin, ENDOsler-Rendu-Weber syndrome 1, HHT1FLJ41744, ORW, ORW1
Gensymbole ENG
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human Endoglin protein fragment (aa74-251) (exact sequence is proprietary)
Molekulargewicht des Antigens 84 kDa
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Extracellular Matrix, Hypoxia, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2022
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C.
Form Purified
Isotype IgG1