missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Endoglin/CD105 Antibody (MEM-229), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18249223 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18249223 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18249223

Marke: Novus Biologicals NB11058718APCCY7

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Endoglin/CD105 Monoclonal specifically detects Endoglin/CD105 in Human, Porcine, Canine (Negative), Equine (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Endoglin/CD105
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon MEM-229
Konjugat APC-Cyanine7
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias CD105, CD105 antigen, endoglin, ENDOsler-Rendu-Weber syndrome 1, HHT1FLJ41744, ORW, ORW1
Gensymbole ENG
Wirtsspezies Mouse
Immunogen recombinant vaccinia virus containing human CD105 (L-isoform) cDNA
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Extracellular Matrix, Hypoxia, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2022.0
Testspezifität This antibody (clone MEM-229) recognizes CD105 (Endoglin), a 180 kDa type I integral membrane homodimer glycoprotein expressed on vascular endothelial cells (small and large vessels), activated monocytes and tissue macrophages, stromal cells of certain tissues including bone marrow, pre-B lymphocytes in fetal marrow and erythroid precursors in fetal and adult bone marrow; it is also present on syncytiotrophoblast on placenta throughout pregnancy.
Zielspezies Human, Pig, Canine (Negative), Equine (Negative)
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.