missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Endoglin/CD105 Monoclonal specifically detects Endoglin/CD105 in Human, Porcine, Canine (Negative), Equine (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Endoglin/CD105 |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | MEM-229 |
| Konjugat | DyLight 550 |
| Verdünnung | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen |
| Zusammensetzung | 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide |
| Gen-Alias | CD105, CD105 antigen, endoglin, ENDOsler-Rendu-Weber syndrome 1, HHT1FLJ41744, ORW, ORW1 |
| Gensymbole | ENG |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?