missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Endoglin/CD105 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16836005 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16836005 150 μL 150 Mikroliter
16846005 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16836005

Marke: Proteintech 281171AP150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Endoglin (Osler-Rendu-Weber syndrome 1), CD105, is a type I membrane glycoprotein located on cell surfaces and is a part of the TGF beta receptor complex. Its gene is mapped to human chromosome 8. The protein consists of a homodimer of 180 kDA with disulfide links. It has been found on endothelial cells, activated macrophages, fibroblasts and smooth muscle cells. Endoglin has a role in the development of the cardiovascular system and in vascular remodeling and has been found to be elevated in pregt women who subsequently develop preeclampsia.

Spezifikation

Antigen Endoglin/CD105
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen ENG
Gen-Zugriffsnummer P17813
Gen-Alias CD105, END, Endoglin, ENG, FLJ41744, HHT1, ORW, ORW1
Gensymbole ENG
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Endoglin/CD105 Fusion Protein Ag27822
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2022
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.