Learn More
Thermo Scientific Chemicals Endomorphin- 2
Artikelnummer. p-7057569
Change view
Click to view available options
Menge:
5mg
25mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15438529 5mg 5 Milligramm
15448529 25mg 25 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15438529
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66953.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141801-26-5
Spezifikation
Farbe Weiß
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung bei -20 °C
Format Fest
Molekulargewicht 571.678
Produkttyp Endomorphin-2
Menge 5mg