Learn More
β-Endosulfan 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315304
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30315304 1 mL 1 Milliliter
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30315304
Marke: Dr. Ehrenstorfer DREGA09011127ME
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Endosulfan
CAS 33213-65-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile beta-Endosulfan
Versandbedingung +20°C
Summenformel C9 H6 Cl6 O3 S
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 6,9-Methano-2,4,3-benzodioxathiepin, 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-, 3-oxide, (3α,5aα,6β,9β,9aα)-, 5-Norbornene-2,3-dimethanol, 1,4,5,6,7,7-hexachloro-, cyclic sulfite, exo- (8CI), Endosulfan B (7CI), Endosulfan 2, Endosulfan II, Endosulphan II, General Weed Killer, Thiodan II, α-Thionex, β-Benzoepin, β-Endosulfan, β-Thiodan
InChI-Formel InChI=1S/C9H6Cl6O3S/c10-5-6(11)8(13)4-2-18-19(16)17-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3-,4+,7-,8+,19-
SMILES ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@H]3CO[S@](=O)OC[C@H]3[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
IUPAC-Name (3α,5aα,6β,9β,9aα)-6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin 3-oxide
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 406.93
Menge 1 mL
Formelmasse 403.8169 g/mol