Learn More
Endosulfansulfat, TRC
Artikelnummer. 30374119
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30374119 100 mg
30372844 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30374119 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE555500100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1031-07-8
Summenformel C9 H6 Cl6 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 422.92
Synonym 6,9-Methano-2,4,3-benzodioxathiepin, 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-, 3,3-dioxide, 5-Norbornene-2,3-dimethanol, 1,4,5,6,7,7-hexachloro-, cyclic sulfate (7CI,8CI), 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dimethanol cyclic sulfate, 6,7,8,9,10,10-Hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin 3,3-dioxide, 6,7,8,9,10,10-Hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin 3,6-dioxide, Benzoepin sulfate, Endosulfan III, Endosulfan cyclic sulfate, Endosulfan sulfate, Endosulfate, Thiodan sulfate
SMILES ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3COS(=O)(=O)OCC3[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Endosulfan-sulfate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H6Cl6O4S/c10-5-6(11)8(13)4-2-19-20(16,17)18-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3?,4?,7-,8+
Formelmasse 419.8118