Learn More
Lonza™ Endotheliales Basalmedium
Beschreibung
Medienprodukte werden in mehreren Formaten geliefert:
- Basalmedium – enthält keine Wachstumsfaktoren, Zytokine oder Supplemente
- SingleQuots™ Kit – Wachstumsfaktoren, Zytokine und Supplemente
- BulletKit™– Basalmedium und SingleQuots™ Kit in einer Packung
- EGM™-2 BulletKit™ – optimiert für bestimmte HUVECs sowie endotheliale Zellen der Aorta und der Pulmonalarterien.Enthält 2 % FKS und VEGF zur schnellen Proliferation.Enthält kein BBE.
- EGM™ BulletKit™ – optimiert für HUVECs Kat.-Nr. CC-2517 und CC-2519, enthält 2 % FKS und BBE.Enthält keinen exogenen VEGF.
- Neu!EGM™-Plus BulletKit™– Weiterentwickelte Version des EGM™ Mediums.Optimiert für HUVECs Kat.-Nr. CC-2935.Enthält 2 % FKS und BBE.Enthält keinen exogenen VEGF.Schnellere Proliferation als HUVECs, die in EGM™ Medium isoliert wurden.
- EGM™-2MV-BulletKit™ – Koronar- und Beckenarterien, humane mikrovaskuläre endotheliale Zellen, enthält 5 % FKS und VEGF zur schnellen Proliferation.Enthält kein BBE.
- EGM™-MV BulletKit™ – Microvaskuläre Zellen aus Rindern, enthält 5 % FKS und BBE.Enthält keinen exogenen VEGF.
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Basalmedium |