Learn More
Lonza™ Clonetics™ Endothelzellen-Wachstumsmedium BulletKit-2-MV
Artikelnummer. 11605460
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11605460 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11605460 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. CC3202
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Kultur mikrovaskulärer endothelialer Zellen. Lonza™ Clonetics™ Das Endothelial Cell Growth Medium BulletKit-2-MV ist ein optimiertes Medium für diese primären Zellen.
  • EGM™-2 MV
  • Mikrovaskuläre Endothelzellen Wachstumsmedium-2 BulletKit™
Bestellinformation
dimProductType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wachstumsmedium
Menge 1 Kit
Inhalt und Lagerung Kein BBE (Rinderhirnextrakt), hEGF, Hydrocortison, GA-1000 (Gentamicin, Amphotericin-B), FKS (fötales Kälberserum) 25 ml, VEGF, hFGF-B, R3, IGF-1, Ascorbinsäure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • EGM-2 MV Endothel Med BulletKit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, gentamycinsulphate