Learn More
Invitrogen™ Endothelin B Receptor Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB3375)
Artikelnummer. 30275308
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30275308 20 μL 20 Mikroliter
30275760 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30275308
Marke: Invitrogen™ MA557024
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Endothelin B Receptor Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
Non-specific receptor for endothelin 1, 2, and 3. Mediates its action by association with G proteins that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Endothelin B Receptor
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB3375
Konzentration 0.8 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen EDNRB
Gen-Zugriffsnummer P21451, P24530, P48302
Gen-Alias ABCDS; AU022549; Ednra; Ednrb; endothelin B receptor; endothelin receptor non-selective type; endothelin receptor subtype B1; endothelin receptor type B; endothelin-B receptor; ETb; ET-B; Etb receptor; Et-b receptor; ETB1; ETBR; ET-BR; Et-b-r; Etb-svr; ETRB; ET-RB; ETR-b; HSCR; HSCR2; piebald; RP11-318G21.1; Sox10m1; WS4A
Gensymbole EDNRB
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human Endothelin B Receptor (aa 35-90).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 13618, 1910, 50672
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG