Learn More
Endothion, TRC
Artikelnummer. 30134672
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134672 50 mg 50 Milligramm
30136039 100 mg 100 Milligramm
30040535 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30134672 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE55521050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2778-04-3
Summenformel C9 H13 O6 P S
Molekulargewicht (g/mol) 280.235
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with 2-(mercaptomethyl)-5-methoxy-4H-pyran-4-one (6CI,7CI,8CI), 5-Methoxy-2-(dimethoxyphosphinylthiomethyl)pyrone-4, AC-18737, Endocid, Endocide, Endothion, Niagara 5767, S-(5-Methoxy-4-pyron-2-ylmethyl) O,O-dimethyl phosphorothioate, S-[(5-Methoxy-4-oxo-4H-pyran-2-yl)methyl] O,O-dimethylphosphorothioate, Phosphorothioic acid, S-[(5-methoxy-4-oxo-4H-pyran-2-yl)methyl] O,O-dimethyl ester, S-((5-Methoxy-4-oxo-4H-pyran-2-yl)methyl) O,O-dimethyl Phosphorothioate;
IUPAC-Name 2-(Dimethoxyphosphorylsulfanylmethyl)-5-Methoxy-Pyran-4-One
SMILES COC1=COC(=CC1=O)CSP(=O)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Endothion
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H13O6PS/c1-12-9-5-15-7(4-8(9)10)6-17-16(11,13-2)14-3/h4-5H,6H2,1-3H3
Formelmasse 280.017