Learn More
Endotoxin Testing
Artikelnummer. 10594034
Ansicht ändern
Click to view available options
Inhalt und Lagerung:
Bei Raumtemperatur lagern.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inhalt und Lagerung Packungsgröße
10594034 Bei Raumtemperatur lagern. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10594034 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. 100002314
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Use this tool for fast and easy online ordering of bench-tested Validated Stealth RNAi™ siRNA, ready-to-order Stealth Select RNAi™ siRNA, bench-tested BLOCK-iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector Duopaks, and ready-to-clone BLOCK-iT™ miR RNAi Select.
Verwenden Sie dieses Tool zur schnellen und einfachen Bestellung von laborgetesteten Validated Stealth RNAi™ siRNA, sofort bestellbaren Stealth Select RNAi™ siRNA, laborgetesteten BLOCK-iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector Duopaks und klonierungsfertigen BLOCK-iT™ miR RNAi Select.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.