Learn More
Karl Hecht™ Quartz-Digital-Kurzzeitmesser, Tischmodell, CE, silber
Quarzgesteuerter, multifunktionaler Timer. Karl Hecht™ digitaler Intervalltimer mit einem gestochen scharfen LCD-Display.
Marke: Karl Hecht™ 41977030
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Außenfarbe Silber.
- LCD-Anzeige: 4 Ziffern, die Minuten und Sekunden anzeigen.
- Programmierbar bis zu 99 Minuten, 59 Sekunden.
- Zählt in Sekunden zurück.
- Alarm ertönt 30 Sekunden lang.
- Speicheraufruffunktion.
- Separate Einstellung von Minuten und Sekunden.
- Magnetische Rückseite.
- Batterie im Lieferumfang.
Spezifikation
Bis zu 99 min, 59 s | |
LCD | |
Magnetische Rückseite |
Für 30 Sek. | |
Gehäuse LR44 |