Learn More
Buerkle™ EnergyOne™ Barrel Pump Driven by Power Supply Unit
Artikelnummer. 11981591 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
50 cm
70 cm
100 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) Packungsgröße
11981591 100 cm 1 Stück
11961591 50 cm 1 Stück
11971591 70 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11981591 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 59002100
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Buerkle™ EnergyOne™ Die Auslassleitung der Fasspumpe mit Netzteil verfügt über eine Folienabdeckung, die gegen Staub, Schmutz und Wasser abgedichtet ist.
Die per Netzteil betriebene Fasspumpe EnergyOne verfügt über ein einzigartiges neues Hybridsystem mit vollständiger Flexibilität und Unabhängigkeit von Akku-Ladevorgängen.
  • Stromversorgung über 230-V-Netzteil, internationaler Steckeradapter im Lieferumfang enthalten
  • Optional mit Netzteil oder Akku (als Zubehör) erhältlich
  • Bestehend aus Pumpenstation, Antrieb, Netzteil inkl. Stecker und festem Winkelstück zum Ablassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Einzigartiges Hybrid-Stromversorgungssystem, wiederaufladbarer Akku und Netzteil sind austauschbar
Spannung 240 V
Flussrate 12 L/min.
Enthält Pumpwerk, Antrieb, Netzteil mit Stecker und festem Auslaufbogen
Öffnungsgröße (angloamerikanisch) 0.63 in.
Öffnungsgröße (metrisch) 16 mm
Tiefe (metrisch) 100 cm
Pumpenrohrlänge 203 mm
Resistenzeigenschaften Chemikalien
Zertifizierung/Konformität CE zertifiziert
Gehäuse (Nema/IP) IP 20
Material Polypropylen
Produkttyp EnergyOne Fasspumpe