Learn More
Buerkle™ EnergyOne™ Netzstrombetriebene Fasspumpe mit Auslaufbogen
Netzbetriebene Fasspumpe EnergyOne. Über das Touch Panel mit schmutz-, wasser- und staubdichter Folientastatur kann die Durchflussmenge von 0,4 l/min bis 12 l/min stufenlos und präzise geregelt werden.
620.00 € - 660.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE zertifiziert |
---|---|
Material | Polypropylen |
Resistenzeigenschaften | Chemisch beständig |
Typ | EnergyOne Fasspumpe |
Anwendungen | Einzigartigem Hybrid-System, bietet volle Flexibilität und Unabhängigkeit vom Stromnetz. |
Produktcode | Marke | Tiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11981591
|
Buerkle™
5900-2100 |
100 cm |
660.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11961591
|
Buerkle™
5900-2050 |
50 cm |
620.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11971591
|
Buerkle™
5900-2070 |
70 cm |
640.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Die netzbetriebene Fasspumpe EnergyOne, mit neuem und einzigartigem Hybrid-System, bietet volle Flexibilität und Unabhängigkeit von Akkuladung.
Die neue Art der Flexibilität - Eine Pumpe, maximale Möglichkeiten.
Die Bürkle-Fasspumpen AccuOne und EnergyOne mit einzigartigem Hybrid-System ermöglichen schnelles, flexibles und komfortables Abfüllen, wann und wo immer Sie wünschen. Die Pumpen sind mit zwei unterschiedlichen Stromversorgungssystemen ausgestattet:
AccuOne, betrieben mit einem Hochleistungs-Akku oder EnergyOne, mit Netzkabel für den direkten Stromanschluss.
Das Neuartige daran: Die Versorgungseinheiten sind untereinander austauschbar!
Der Akku oder das Netzteil sind über einen Clip-Verschluss abnehmbar und können schnell und einfach gewechselt werden. AccuOne kann somit auch mit der Netzkabeleinheit betrieben werden, sowie EnergyOne mit dem Akku. Mit einem Wechselakku als Zubehör haben Sie zudem niemals Ladepausen.
Auch der Antrieb kann mittels Clip-Verschluss einfach vom Pumpwerk abgekoppelt werden. Dadurch kann mit einem Antrieb an mehreren stationären Pumpwerken abgefüllt werden.
AccuOne und EnergyOne sind für Anwendungen konzipiert, in denen auch geringere Mengen Flüssigkeit in kleine Behälter mit engen Öffnungen abgefüllt werden können.
Über das Touch Panel mit schmutz-, wasser- und staubdichter Folientastatur kann die Durchflussmenge von 0,4 l/min bis 12 l/min stufenlos und präzise geregelt werden.
Neben dem Auslaufbogen ist optional ein flexibler Auslaufschlauch mit Zapfpistole erhältlich.
Die leichten und leistungsstarken Pumpen sind aus den hochwertigen Materialien PP, PTFE und Hastelloy C gefertigt, für hervorragende chemische Beständigkeit. Dadurch sind sie auch für das Abfüllen von Säuren und Laugen geeignet. Bitte detaillierte Angaben zur chemischen Beständigkeit beachten!
- Stromversorgung über Netzteil 230 V, internationale Steckeradapter im Lieferumfang enthalten
- Unbegrenzte Abfülldauer
- Wahlweise mit Netzteil oder mit als Zubehör erhältlichem Akku einsetzbar
- Bestehend aus Pumpwerk, Antrieb, Netzteil mit Stecker und festem Auslaufbogen
- Einzigartiges Hybrid-System – Akku und Netzteil austauschbar
- Antriebseinheit leicht abkoppelbar
- TouchPanel für präzise Dosierung
- Sehr gute Restentleerung und Förderleistung
- Ein Antrieb für mehrere Pumpwerke
- Hervorragende chemische Beständigkeit
Spezifikation
CE zertifiziert | |
Chemisch beständig | |
Einzigartigem Hybrid-System, bietet volle Flexibilität und Unabhängigkeit vom Stromnetz. | |
Pumpwerk, Antrieb, Netzteil mit Stecker und festem Auslaufbogen |
Polypropylen | |
EnergyOne Fasspumpe | |
240 V |