Learn More
Enflurane, TRC
Artikelnummer. 17995095
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17995095 10 g 10 Gramm
17951055 2.5 g 2.50 Gramm
17922065 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17995095 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE55557510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13838-16-9
Summenformel C3 H2 Cl F5 O
Molekulargewicht (g/mol) 184.49
Synonym 2-Chloro-1,1,2-Trifluoroethyl Difluoromethyl Ether
IUPAC-Name 2-Chlor-1-(Difluoromethoxy)-1,1,2-Trifluorethan
SMILES FC(F)OC(F)(F)C(F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Enflurane
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H2ClF5O/c4-1(5)3(8,9)10-2(6)7/h1-2H
Formelmasse 183.9714