missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ ENG Recombinant Protein

Artikelnummer. 16144521
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16144521 10 μg 10 Mikrogramm
16154521 25 μg 25 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16144521

Marke: Abnova™ H00002022P01.10ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spezifikation

Zugriffsnummer AAH14271
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 2022
Molekulargewicht 98.12
Name ENG (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MDRGTLPLAVALLLASCSLSPTSLAETVHCDLQPVGPERDEVTYTTSQVSKGCVAQAPNAILEVHVLFLEFPTGPSQLELTLQASKQNGTWPREVLLVLSVNSSVFLHLQALGIPLHLAYNSSLVTFQEPPGVNTTELPSFPKTQILEWAAERGPITSAAELNDPQSILLRLGQAQGSLSFCMLEASQDMGRTLEWRPRTPALVRGCHLEGVAGHKEAHILRVLPGHSAGPRTVTVKVELSCAPGDLDAVLILQGPPYVSWLIDANHNMQIWTTGEYSFKIFPEKNIRGFKLPDTPQGLLGEARMLNASIVASFVELPLASIVSLHASSCGGRLQTSPAPIQTTPPKDTCSPELLMSLIQTKCADDAMTLVLKKELVAHLKCTITGLTFWDPSCEAEDRGDKFVLRSAYSSCGMQVSASMISNEAVVNILSSSSPQRKKVHCLNMDSLSFQLGLYLSPHFLQASNTIEPGQQSFVQVRVSPSVSEFLLQLDSCHLDLGPEGGTVELIQGRAAKGNCVSLLSPSPEGDPRFSFLLHFYTVPIPKTGTLSCTVALRPKTGSQDQEVHRTVFMRLNIISPDLSGCTSKGLVLPAVLGITFGAFLIGALLTAALWYIYSHTRSPSKREPVVAVAAPASSESSSTNHSIGSTQSTPCSTSSMA
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias CD105/END/FLJ41744/HHT1/ORW/ORW1
Gebräuchliche Bezeichnung ENG
Gensymbol ENG
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.