Learn More
Brady™ Gravierte Ersatzetiketten für M610 und M611
Artikelnummer. 17897854
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Rot
Schwarz
Silber
Weiß
Abmessungen (L x B):
35 x 18 mm
45 x 15 mm
48 x 19 mm
Packungsgröße:
1 Stück
300 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B) unitSize
17897854 Gelb 35 x 18 mm 1 Stück
17827934 Weiß 35 x 18 mm 1 Stück
17838014 Weiß 48 x 19 mm 300 Stück
17808014 Schwarz 45 x 15 mm 300 Stück
17828014 Schwarz 48 x 19 mm 300 Stück
17848014 Silber 35 x 18 mm 1 Stück
17888084 Silber 48 x 19 mm 300 Stück
17878084 Rot 45 x 15 mm 300 Stück
17848054 Gelb 45 x 15 mm 300 Stück
17817934 Gelb 48 x 19 mm 300 Stück
17898084 Schwarz 35 x 18 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17897854 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 312037
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatzetiketten für gravierte Platten zur Verwendung mit Brady™ Drucker M611 und M610.
  • Gravierte Platten-Ersatzetiketten für den tragbaren Drucker M610
  • Dank ihrer hohen Haft- und Lösungsmittelbeständigkeit eignen sie sich hervorragend als Ersatz für gravierte Anhänger.
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis +100 °C
Spezifikation
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Schaumstoff-gestützt
Beschichtung Ohne
Farbe Gelb
Ausführung Glanz
Format Etikett
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Gravierte Plattenbeschriftungen
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, BMP61
Etiketten pro Zeile 1 Etikett
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Menge 1 Etikett
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0256 in.
Dicke (metrisch) 0.65 mm
Abmessungen (L x B) 35 x 18 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,38 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,71 in.
Breite (metrisch) 18 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 18 mm
Alternate Part Number M6-07-7593-YL