Learn More
Thermo Scientific™ EMT-Mittelröhrchen (Enhanced Matrix Tolerance) für iCAP™ 7000 Serie ICP-OES-Systeme
Artikelnummer. 17893781 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Mittelröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
17893781 Mittelröhrchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17893781 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. BRE0019895
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erhalten Sie das optimale Leistungsverhalten Ihres Thermo Scientific™ ICP-OES-Systems der iCAP™ Serie mit EMT-Mittelröhrchen (Enhanced Matrix Tolerance).
Stellen Sie mit den speziellen Thermo Scientific™ Verbrauchsmaterialien, einschließlich EMT-Mittelröhrchen (Enhanced Matrix Tolerance) für Thermo Scientific™ ICP-OES-Systeme der iCAP™ Serie, die Qualität und Eignung für bestimmte Zwecke sicher.
Optimales Leistungsverhalten durch hochwertige Verbrauchsmaterialien
Inhalt der verfügbaren EMT-Mittelröhrchen:
  • Mittelröhrchen aus Quarz, 1,0 mm
  • Mittelröhrchen aus Quarz, 1,5 mm
  • Mittelröhrchen aus Quarz, 2,0 mm
  • Mittelröhrchen aus Keramik, 2,0 mm
Alle EMT-Mittelröhrchen sind kompatibel mit den Systemen der Thermo Scientific™ ICP-OES-Systeme der Serie iCAP™ 7000 und iCAP™ PRO.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) ICP-OES-Systeme der iCAP 7000/PRO Serie
Typ Mittelröhrchen