Learn More
Thermo Scientific™ EMT-Plasmabrenner (Enhanced Matrix Tolerance) für iCAP™ Serie ICP-OES-Systeme
Artikelnummer. 12794868 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Duo-Plasmabrenner
Zur Verwendung mit (Geräte):
ICP-OES-Systeme der iCAP 7000 Serie
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Zur Verwendung mit (Geräte)
12794868 Duo-Plasmabrenner ICP-OES-Systeme der iCAP 7000 Serie
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12794868 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 842312051841
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einfache Routinewartung durch das einzigartige Design des Thermo Scientific™ Enhanced Matrix Tolerance Plasmabrenners für ICP-OES-Systeme der iCAP™ Serie.
Ermöglichen Sie eine einfache Routinewartung durch das einzigartige Design des Thermo Scientific™ Enhanced Matrix Tolerance (EMT) Plasmabrenners für Thermo Scientific™ iCAP™ 7000 Serie ICP-OES-Systeme. Der Brenner lässt sich in wenigen Sekunden entfernen.
Verbesserte Leistung durch fortschrittliches ZubehörWir bieten spezielle Brennerausführungen für radiale und axiale Plasma-Ansichten, einschließlich:
  • EMT-Radialbrenner für reine radiale Systeme
  • EMT-Duo-Brenner für radiale und axiale (Duo-) Ansichtssysteme
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) ICP-OES-Systeme der iCAP 7000 Serie
Typ Duo-Plasmabrenner