Learn More
Enoxaparinnatrium, TRC
Artikelnummer. 30138088
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138088 50 mg 50 Milligramm
30138379 25 mg 25 Milligramm
30004397 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138088 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH24580850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 679809-58-6
Summenformel C42H59N3Na4O35S2
Molekulargewicht (g/mol) 1322
Synonym Clexane, Enoxaparin, Enoxil, Inhixa, Jipailin, Klexane, Lovenox, PK 10169, Thorinane, Xaparin;
IUPAC-Name natrium (2R,3R,4S)-2-(((2R,3S,4R,5R,,6S)-5-acetamido-6-(((1R,2R,3R,4R)-4-(((2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-6-(((4R,5R,6R)-2-carboxylato-4,5-dihydroxy-6-(((1R,3R,4R,5R)-3-hydroxy-4-(sulfonatoamino)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octan-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-2-(hydroxymethyl)-4-methyltetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-Carboxylato-2,3-dihydroxycyclohexyl)-4-hydroxy-2-((sulfooxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-3, 4-Dihydro-2H-Pyran-6-Carboxylat
SMILES C[C@@H]1[C@H]([C@H](O[C@@H]([C@H]1O[C@@H]2CC([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O3)COS(=O)(=O)O)O[C@H]4[C@@H]([C@H](C=C(O4)C(=O)[O-])O)O)O)NC(=O)C)C(=O)[O-])CO)OC5[C@@H]([C@H]([C@@H](OC5C(=O)[O-])OC6[C@H]7CO[C@H](O7)[C@@H]([C@H]6O)NS(=O)(=O)[O-])O)O)NC(=O)C.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Enoxaparin Sodium
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C42H63N3O35S2.4Na/c1-9-19(43-10(2)47)39(79-33-27(55)28(56)42(80-34(33)37(61)62)78-31-17-7-69-38(74-17)21(25(31)53)45-81(63,64)65)73-16(6-46)29(9)71-14-4-12(35(57)58)30(26(54)23(14)51)76-40-20(44-11(3)48)24(52)32(18(75-40)8-70-82(66,67)68)77-41-22(50)13(49)5-15(72-41)36(59)60;;;;/h5,9,12-14,16-34,38-42,45-46,49-56H,4,6-8H2,1-3H3,(H,43,47)(H,44,48)(H,57,58)(H,59,60)(H,61,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68);;;;/q;4*+1/p-4/t9-,12?,13+,14-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29+,30-,31?,32-,33?,34?,38-,39-,40-,41+,42-;;;;/m1..../s1
Formelmasse 1321.2