Learn More
Enrofloxacin, ≥98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17610927 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17610927 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17610927 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219901910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00 €
    179.55 € / 10 Gramm
    Sparen 9.45 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Synonym: 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-Piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-Quinolonecarbonsäure, CFPQ, Bay Vp 2674, Baytril
Enrofloxacin ist ein bakterizider Wirkstoff und wird typischerweise als Antibiotikum gegen Staphylococcus aureus, Escherichia coli, eingesetzt. Salmonella spp., Klebsiella spp. und Pasteurella spp. Es wurde auch als Pflanzenfungizid verwendet. Nutzungshinweis: Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical™ nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
Spezifikation
Physikalische Form Pulver
CAS 93106-60-6
Schmelzpunkt 219 °C bis 221 °C
Farbe Hellgelb
Menge 10 g
Reinheit (%) ≥ 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Enrofloxacin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Baytril