Learn More
Enrofloxacin, Mikromol™
Artikelnummer. 17932526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17932526 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17932526 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0395.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Enrofloxacin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Enrofloxacin
CAS 93106-60-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Enrofloxacin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H22 F N3 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, BAY-Vp 2674, Baytril, Biofloxavet, CFPQ, Enrocin, Enrofloxacin, Enrogil, Enroxil, N'-Ethylciprofloxacin, N-Ethylciprofloxacin, PD 160788
InChI-Formel InChI=1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)
SMILES CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
IUPAC-Name 1-Cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-fluor-4-oxochinolin-3-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 359.39
Menge 100 mg
Formelmasse 359,1645 g/mol