Learn More
Enrofloxacin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Enrofloxacin |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26) |
| Formelmasse | 359.1645 |
| Reinheit (%) | >95% |