Learn More
Ensulizol, Mikromol™
Artikelnummer. 17957884
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17957884 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17957884 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1571.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ensulizol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ensulizole
CAS 27503-81-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ensulizole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H10 N2 O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-Phenyl-1H-Benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-Phenyl-5-Benzimidazolesulfonic acid, 2-Phenyl-5-sulfobenzimidazole, 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, Ensulizole, Eusolex 232, Neo Heliopan Hydro, Novantisol, Parsol HS, Phenylbenzimidazolesulfonic acid, 2-phenyl-1H-benzimidazol-5-sulfonic acid
InChI-Formel InChI=1S/C13H10N2O3S/c16-19(17,18)10-6-7-11-12(8-10)15-13(14-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,14,15)(H,16,17,18)
SMILES OS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(nc2c1)c3ccccc3
IUPAC-Name 2-Phenyl-1H-benzimidazol-5-sulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 274.3
Menge 250 mg
Formelmasse 274,0412 g/mol