Learn More
ent-Emtricitabin, TRC
Artikelnummer. 30376428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30376428 10 mg
30383413 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30376428 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE52500510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137530-41-7
Summenformel C8 H10 F N3 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 247.25
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2S-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-5-fluoro-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, (+)-2'-Deoxy-3'-thia-5-fluorocytidine, (+)-FTC, (2'S,5'R)-Emtricitabine, 4-Amino-5-fluoro-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one
IUPAC-Name 4-Amino-5-Fluoro-1-[(2S,5R)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-Oxathiolan-5-yl]Pyrimidin-2-One
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@H]2CS[C@@H](CO)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ent-Emtricitabine
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H10FN3O3S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-16-6(2-13)15-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+/m1/s1
Formelmasse 247.0427