Learn More
ent-Entecavir, TRC
Artikelnummer. 30006697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006697 1 mg 1 Milligramm
30005527 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006697 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5589051MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 188399-46-4
Summenformel C12H15N5O3
Synonym 2-Amino-1,9-Dihydro-9-[(1R,3S,4R)-4-Hydroxy-3-(Hydroxymethyl)-2-Methylencyclopentyl]-6H-Purin-6-One∣[1R-(1,3,4α αβ)]-2-Amino-1,9-Dihydro-9-[4-Hydroxy-3-(Hydroxymethyl)-2-Methylencyclopentyl]-6H-Purin-6-One;
Spezifikation
Format Unverdünnt
Molekulargewicht 277.28
Produkttyp Verunreinigung
Versandbedingung Raumtemperatur
Menge 1 mg
Chemischer Name oder Material ent-Entecavir