Learn More
ent-Naxagolide Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30474434
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30474434 25 mg
30481564 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30474434 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN37980525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100935-99-7
Summenformel C15 H21 N O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 283.79
IUPAC-Name (4aR,10bR)-4-propyl-2,3,4a,5,6,10b-hexahydrobenzo[h][1,4]benzoxazin-9-ol;hydrochloride
SMILES Cl.CCCN1CCO[C@H]2[C@H]1CCc3ccc(O)cc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ent Naxagolide Hydrochloride
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H21NO2.ClH/c1-2-7-16-8-9-18-15-13-10-12(17)5-3-11(13)4-6-14(15)16;/h3,5,10,14-15,17H,2,4,6-9H2,1H3;1H/t14-,15-;/m1./s1
Formelmasse 283.1339