Learn More
Entecavir, TRC
Artikelnummer. 30008729
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008729 50 mg 50 Milligramm
30003877 250 mg 250 Milligramm
30010859 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008729 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE55890050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142217-69-4
Summenformel C12 H15 N5 O3
Synonym 6H-Purin-6-ein, 2-Amino-1,9-Dihydro-9-[(1S,3R,4S)-4-Hydroxy-3-(Hydroxymethyl)-2-Methylencyclopentyl]-∣6H-Purin-6-ein, 2-Amino-1,9-Dihydro-9-[4-Hydroxy-3-(Hydroxymethyl)-2-Methylencyclopentyl]-, [1S-(1,3,4α βα)]-BMS∣ 200475∣Baraclude∣Entecavir∣SQ 34676
Spezifikation
Format Unverdünnt
Molekulargewicht 277.28
Produkttyp API
MDL-Nummer MFCD00907887,MFCD11046562
InChI-Schlüssel QDGZDCVAUDNJFG-FXQIFTODSA-N
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)C1=C
IUPAC-Name 2-amino-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylidenecyclopentyl]-6,9-dihydro-3H-purin-6-one
Molekulargewicht (g/mol) 277.28
Versandbedingung Raumtemperatur
Reinheit >95% (HPLC)
Menge 50 mg
Chemischer Name oder Material Entecavir