Learn More
Enterobacter aerogenes Mouse anti-Bacteria, Clone: 57/82, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-07545-100ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18601038
  • 497.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Enterobacter aerogenes Monoclonal specifically detects Enterobacter aerogenes in Bacteria samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enterobacter aerogenes
Monoclonal
0.2 mg/mL
ELISA 1-5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Bacteria
Purified
Flow Cytometry, Immunofluorescence
57/82
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
A crude sonicate of Enterobacter aerogenes
100 μg
Primary
Store at 4°C.
IgG κ