Learn More
Thermo Scientific™ Enterobakterien-Anreicherungsbouillon (dehydriert)
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Beschreibung
Reichern Sie selektiv gallentolerante gramnegative Bakterien während der mikrobiologischen Untersuchung pharmazeutischer Produkte mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Enterobakterien-Anreicherungsbouillon-Mossel (EP/USP/JP/BP) an.
Enterobakterien-Anreicherungsbouillon-Mossel (EP/USP/JP/BP) wird als Anreicherungsmedium für gallentolerante gramnegative Bakterien in der mikrobiologischen Untersuchung von pharmazeutischen Produkten empfohlen. Sie kann als Test auf Nichtvorliegen oder als quantitativer Test verwendet werden1.
Die Enterobakterien-Anreicherungsbouillon-Mossel (EP/USP/JP/BP) kann als Anreicherungsbouillon in Verbindung mit Kristallviolett-Galle-Glukose-Agar (R455302) verwendet werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
- Entspricht den EP/USP/JP/BP-Spezifikationen.
Die Enterobakterien-Anreicherungsbouillon-Mossel (EP/USP/JP/BP) kann als Anreicherungsbouillon in Verbindung mit Kristallviolett-Galle-Glukose-Agar (R455302) verwendet werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 10°bis 30 °C |
| Beschreibung | Enterobakterien-Anreicherungsbouillon (dehydriert) |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Trockennährmedien |
| Menge | 500 g |