Learn More
Enteropeptidase/Enterokinase Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18425302 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18425302 25 μL 25 Mikroliter
18226088 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18425302
Marke: Novus Biologicals NBP18794925ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Enteropeptidase/Enterokinase Polyclonal specifically detects Enteropeptidase/Enterokinase in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Enteropeptidase/Enterokinase
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias EC 3.4.21, EC 3.4.21.9, Enterokinase, ENTKenterokinase, MGC133046, protease, serine, 7 (enterokinase), PRSS7enteropeptidase, Serine protease 7, Transmembrane protease serine 15, transmembrane protease, serine 15
Gensymbole TMPRSS15
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:INDVVEIRDGEEADSLLLAVYTGPGPVKDVFSTTNRMTVLLITNDVLARGGFKANFTTGYHLGIPEPCKADHFQCKNGECVPLVNLCDGHLHCEDGSDEADCVRFFNGTTNNNGLVRFRIQSIWHTACAENWT
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet ECS Epitope Tags (DDDDK), Epitope Tags, Immunology, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5651
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG