missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Enteropeptidase/Enterokinase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
391.65 € - 540.75 €
Spezifikation
| Antigen | Enteropeptidase/Enterokinase |
|---|---|
| Verdünnung | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18425302
|
Novus Biologicals
NBP1-87949-25ul |
25 μL |
415.00 € 391.65 € / 25 Mikroliter Sparen 23.35 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18226088
|
Novus Biologicals
NBP1-87949 |
0.1 mL |
572.00 € 540.75 € / 0.10 Milliliter Sparen 31.25 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Enteropeptidase/Enterokinase Polyclonal specifically detects Enteropeptidase/Enterokinase in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| Enteropeptidase/Enterokinase | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 3.4.21, EC 3.4.21.9, Enterokinase, ENTKenterokinase, MGC133046, protease, serine, 7 (enterokinase), PRSS7enteropeptidase, Serine protease 7, Transmembrane protease serine 15, transmembrane protease, serine 15 | |
| TMPRSS15 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| ECS Epitope Tags (DDDDK), Epitope Tags, Immunology, Innate Immunity | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 5651 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:INDVVEIRDGEEADSLLLAVYTGPGPVKDVFSTTNRMTVLLITNDVLARGGFKANFTTGYHLGIPEPCKADHFQCKNGECVPLVNLCDGHLHCEDGSDEADCVRFFNGTTNNNGLVRFRIQSIWHTACAENWT | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.