Learn More
Enteropeptidase/Enterokinase Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18676046 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18676046 25 μL 25 Mikroliter
18628728 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18676046
Marke: Novus Biologicals NBP26267925ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Enteropeptidase/Enterokinase Polyclonal antibody specifically detects Enteropeptidase/Enterokinase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Enteropeptidase/Enterokinase
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Gen-Alias EC 3.4.21, EC 3.4.21.9, Enterokinase, ENTKenterokinase, MGC133046, protease, serine, 7 (enterokinase), PRSS7enteropeptidase, Serine protease 7, Transmembrane protease serine 15, transmembrane protease, serine 15
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LNDDNEWERIQGSTFSPFTGPNFDHTFGNASGFYISTPTGPGGRQERVGLLSLPLDPTLEPACLSFWYHMYGENVHKLSINISNDQNMEK
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Epitope Tags, Immunology, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5651
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG