Learn More
Enteropeptidase/Enterokinase Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18623272 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18623272 0.1 mL 0.01 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18623272
Marke: Novus Biologicals NBP295274PCP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Enteropeptidase/Enterokinase Polyclonal antibody specifically detects Enteropeptidase/Enterokinase in Bovine samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Enteropeptidase/Enterokinase
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Bovine Enteropeptidase/Enterokinase (Accession#: NP_776864.1; Ile801-His1035).
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Zielspezies Bovine