Learn More
Enterovirus 71 3AB Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18315154 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18315154 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 18315154
Marke: Novus Biologicals NBP313091
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Enterovirus 71 3AB Polyclonal antibody specifically detects Enterovirus 71 3AB in Virus samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Enterovirus 71 3AB
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS, 20% Glycerol (pH7)
Gen-Alias EV71 3AB, Protein 3AB
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of Enterovirus 71 3AB (EV71 virus (strain USA/BrCr/1970)). The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG