missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ENTPD2 Polyclonal Antibody

Sheep Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ PA5149134
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
The protein encoded by this gene is the type 2 enzyme of the ecto-nucleoside triphosphate diphosphohydrolase family (E-NTPDase). E-NTPDases are a family of ecto-nucleosidases that hydrolyze 5'-triphosphates. This ecto-ATPase is an integral membrane protein. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants.
Spezifikation
| ENTPD2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ENTPD2 | |
| CD39 antigen-like 1; CD39L1; Ecto-ATP diphosphohydrolase 2; ecto-ATPase 2; ecto-ATPDase 2; Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 2; ENTPD2; NTPDase 2; NTPDase2; NTPDase-2; testicular ecto-ATPase | |
| Sheep | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 954 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Lyophilized |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.2 mg/mL | |
| PBS with trehalose and no preservative | |
| Q9Y5L3 | |
| ENTPD2 | |
| Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human CD39L1/ENTPD2, Thr29-Asp460. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur