Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen mit länderspezifischer Verifizierung
Artikelnummer. 16606243 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10,200 g
12,200 g
1200 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
420 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
820 g
8200 g
Lesbarkeit:
1 mg
10 mg
100 mg
Beschreibung:
Geprüft
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16606243
Marke: Sartorius BCA10201I1CEU
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
38 verschiedene Modelle bieten verschiedene Vorteile wie Echtzeit-Tarierhilfe, integrierte Schutzsysteme, CalAuditTrail, ein grafisches Touch-Display und 13 integrierte Anwendungsprogramme
  • Enris™ II Advanced Waagen – Qualität, Wert und Konsistenz
  • Für präzise Wägeergebnisse, denen man immer wieder vertrauen kann
  • Vereinfacht das Austarieren der Waage durch eingebaute Echtzeit-Tarierhilfe
  • Erhöht die Zuverlässigkeit der Wägeergebnisse durch integrierte Schutzsysteme
  • Kontrollierter Zugriff auf die Einstellungen der Waage mit der Benutzerverwaltung
  • Lückenlose Dokumentation dank CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zertifikat
Anschlusstyp D-Sub-Stecker, 9-polig; USB UTL; USB-Gerät
Beschreibung Geprüft
Fassungsvermögen 10,200 g
Displaytyp Intuitive Grafik-Touch-Technologie
Lesbarkeit 100 mg
Material Glas, PBT, Edelstahl
Modell Elektronische Präzisionswaagen
Stabilisierungszeit ≤0,9 Sekunden
Spannung 100/240 V (±10 %)
Stromstärke 0,2 A
Frequenz 50/60 Hz